2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2922-5GEA
0
CNY
TCIAD2922-5G
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol ≥97.0% (通过GC)
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol
分子式:
C₈H₈Cl₂O 分子量: 191,05 g/mol 沸点: 152°C |
MDL编号:
MFCD00800674 CAS号: 30595-79-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 78.0 to 83.0 deg-C |