2-(二甲基乙烯基硅)吡啶 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
二甲基(2-吡啶基)乙烯基硅烷
TCIAD2935-1GEA
0
CNY
TCIAD2935-1G
2-(二甲基乙烯基硅)吡啶 ≥97.0% (通过GC)
2-(二甲基乙烯基硅)吡啶
分子式:
C₉H₁₃NSi 分子量: 163,30 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD06797092 CAS号: 321155-39-9 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |