1,2'-Dinaphthylamine ≥98.0% (通过HPLC,总氮), 通过升华纯化
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2988-5GEA 1825 CNY
TCIAD2988-5G TCIAD2988-1G
1,2'-Dinaphthylamine ≥98.0% (通过HPLC,总氮), 通过升华纯化
1,2'-Dinaphthylamine
分子式: C₂₀H₁₅N
分子量: 269,35 g/mol
MDL编号: MFCD01632468
CAS号: 4669-06-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C