6-[[7-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl]amino]hexanoic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3178-100MGEA 0 CNY
TCIAD3178-100MG
6-[[7-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl]amino]hexanoic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
6-[[7-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl]amino]hexanoic acid
分子式: C₁₄H₂₀N₄O₅S
分子量: 356,40 g/mol
CAS号: 1820741-40-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C