2,2'-Dithiobis(6-fluorobenzoic acid) ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3198-5GEA 0 CNY
TCIAD3198-5G
2,2'-Dithiobis(6-fluorobenzoic acid) ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2,2'-Dithiobis(6-fluorobenzoic acid)
分子式: C₁₄H₈F₂O₄S₂
分子量: 342,33 g/mol
溶点: 265°C
CAS号: 147027-64-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %