二乙基锌 ∼17% ∼1 mol/L 在己烷中
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Zincdiethyl
TCIAD3214-100MLEA 0 CNY
TCIAD3214-100ML TCIAD3214-500ML
二乙基锌 ∼17% ∼1 mol/L 在己烷中
二乙基锌
分子式: C₄H₁₀Zn
分子量: 123,51 g/mol
MDL编号: MFCD00009021
CAS号: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN号: 3399
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to cloudy liquid
Concentration (Chelometric Method) 17.0 to 19.0 w/w%