1,1-Dichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethylene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3223-5GEA 0 CNY
TCIAD3223-5G
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethylene ≥98.0% (通过GC)
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethylene
分子式: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
分子量: 281,13 g/mol
CAS号: 14868-03-2
EINECS: 238-940-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 219.0 deg-C