2-溴-N,N-二乙基乙胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3232-500GEA 6050 CNY
TCIAD3232-500G TCIAD3232-100G TCIAD3232-25G
2-溴-N,N-二乙基乙胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
2-溴-N,N-二乙基乙胺
分子式: C₆H₁₄BrN
分子量: 261,00 g/mol
溶点: 208°C
MDL编号: MFCD00040376
CAS号: 1069-72-3
EINECS: 213-962-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %