6-硝基-2,3-二羟基喹喔啉 ≥95.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 6-硝基喹喔啉-2,3-二酮
TCIAD3241-5GEA 0 CNY
TCIAD3241-5G
6-硝基-2,3-二羟基喹喔啉 ≥95.0% (通过HPLC)
6-硝基-2,3-二羟基喹喔啉
分子式: C₈H₅N₃O₄
分子量: 207,15 g/mol
CAS号: 2379-56-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%