4,5-Dicyano-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAD3252-1GEA
1925
CNY
TCIAD3252-1G
4,5-Dicyano-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (通过GC)
4,5-Dicyano-1,3-dithiol-2-one
分子式:
C₅N₂OS₂ |
CAS号:
934-31-6 UN号: 3439 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |