6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3265-25GEA 0 CNY
TCIAD3265-100G TCIAD3265-25G
6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol
分子式: C₁₁H₂₀N₄S₂
分子量: 272,43 g/mol
MDL编号: MFCD00272594
CAS号: 29529-99-5
EINECS: 249-682-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C