4,4'-(1,3-Dimethylbutylidene)diphenol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAD3267-25GEA
330
CNY
TCIAD3267-25G
4,4'-(1,3-Dimethylbutylidene)diphenol ≥98.0% (通过GC)
4,4'-(1,3-Dimethylbutylidene)diphenol
分子式:
C₁₈H₂₂O₂ 分子量: 270,37 g/mol |
CAS号:
6807-17-6 EINECS: 401-720-1 UN号: 3077 ADR: 9,III |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 153.0 to 157.0 deg-C |