9,9-Dimethylfluorene-2-carboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3332-1GEA 1275 CNY
TCIAD3332-1G
9,9-Dimethylfluorene-2-carboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
9,9-Dimethylfluorene-2-carboxylic acid
分子式: C₁₆H₁₄O₂
CAS号: 28320-62-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C