3,5-二甲基金刚烷-1-甲醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 3,5-二甲基-1-(羟甲基)金刚烷3,5-二甲基三环[3.3.1.13,7]癸烷-1-甲醇
TCIAD3367-5GEA 1825 CNY
TCIAD3367-5G TCIAD3367-1G
3,5-二甲基金刚烷-1-甲醇 ≥98.0% (通过GC)
3,5-二甲基金刚烷-1-甲醇
分子式: C₁₃H₂₂O
分子量: 194,32 g/mol
沸点: 115°C
CAS号: 26919-42-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C