6,11-二氢二苯并[b,e]硫杂卓-11-酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3416-5GEA 0 CNY
TCIAD3416-5G TCIAD3416-25G
6,11-二氢二苯并[b,e]硫杂卓-11-酮 ≥98.0% (通过GC)
6,11-二氢二苯并[b,e]硫杂卓-11-酮
分子式: C₁₄H₁₀OS
分子量: 226,29 g/mol
沸点: 180°C
MDL编号: MFCD02093738
CAS号: 1531-77-7
EINECS: 216-241-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C