3,4-Diethoxyphenylacetic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD3419-5GEA
565
CNY
TCIAD3419-5G
3,4-Diethoxyphenylacetic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-Diethoxyphenylacetic acid
分子式:
C₁₂H₁₆O₄ 分子量: 224,26 g/mol |
MDL编号:
MFCD00040785 CAS号: 38464-04-9 EINECS: 253-957-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |