2,5-Diacetoxyhexane ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3496-5GEA
0
CNY
TCIAD3496-5G
TCIAD3496-25G
2,5-Diacetoxyhexane ≥98.0% (通过GC)
2,5-Diacetoxyhexane
分子式:
C₁₀H₁₈O₄ 分子量: 202,25 g/mol 沸点: 122°C |
CAS号:
10299-35-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |