2-(3,5-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3533-5GEA 620 CNY
TCIAD3533-5G
2-(3,5-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (通过GC)
2-(3,5-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
分子式: C₁₄H₂₁BO₂
分子量: 232,13 g/mol
CAS号: 325142-93-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %