2,3-环戊烯并吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 6,7-二氢-5H-环戊并[b]吡啶
TCIAD3536-5GEA 0 CNY
TCIAD3536-5G TCIAD3536-25G
2,3-环戊烯并吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,3-环戊烯并吡啶
分子式: C₈H₉N
分子量: 119,17 g/mol
沸点: 88°C
闪点: 67°C
MDL编号: MFCD00005933
CAS号: 533-37-9
EINECS: 208-564-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %