4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-8-en-3-one ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3552-1GEA
0
CNY
TCIAD3552-1G
TCIAD3552-5G
4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-8-en-3-one ≥97.0% (通过HPLC)
4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-8-en-3-one
分子式:
C₈H₈O₃ 分子量: 152,15 g/mol |
CAS号:
72150-22-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |