3,4-二氢-7-羟基-2(1H)-喹啉酮 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 7-羟基-3,4-二氢喹诺酮7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-chinolinon7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-chinolinon7-羟基-2(1H)-3,4-二氢喹啉酮
TCIAD3599-5GEA 0 CNY
TCIAD3599-5G TCIAD3599-25G
3,4-二氢-7-羟基-2(1H)-喹啉酮 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
3,4-二氢-7-羟基-2(1H)-喹啉酮
分子式: C₉H₉NO₂
分子量: 163,17 g/mol
MDL编号: MFCD06410891
CAS号: 22246-18-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 239.0 deg-C