Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3635-1GEA
0
CNY
TCIAD3635-1G
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate ≥93.0% (通过GC)
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
分子式:
C₈H₁₁ClO₅ 分子量: 222,6229 g/mol 沸点: 130°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD04114359 CAS号: 34034-87-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |