3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline ≥94.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD3637-5GEA
0
CNY
TCIAD3637-5G
TCIAD3637-25G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline ≥94.0% (通过GC)
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
分子式:
C₆H₃Cl₂F₂N 分子量: 197,99 g/mol |
MDL编号:
MFCD00044104 CAS号: 83121-15-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 94.0 % |
Melting point | 72.0 to 77.0 deg-C |