2'-Deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3642-1GEA
0
CNY
TCIAD3642-1G
TCIAD3642-5G
2'-Deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2'-Deoxy-5-fluorocytidine
分子式:
C₉H₁₂FN₃O₄ 分子量: 245,21 g/mol 溶点: 196°C |
MDL编号:
MFCD00077348 CAS号: 10356-76-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +65.0 to +75.0 deg (C=1, H2O) |