3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAD3645-25GEA
0
CNY
TCIAD3645-25G
3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (通过GC)
3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
分子式:
C₇H₅NO₅ 分子量: 183,12 g/mol |
MDL编号:
MFCD00871897 CAS号: 116313-85-0 EINECS: 441-810-8 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 145.0 to 149.0 deg-C |