4,6-Diaminopyrimidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3648-1GEA 0 CNY
TCIAD3648-5G TCIAD3648-1G
4,6-Diaminopyrimidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4,6-Diaminopyrimidine
分子式: C₄H₆N₄
分子量: 110,12 g/mol
溶点: 271°C
MDL编号: MFCD00044572
CAS号: 2434-56-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %