1,2-Dimethylbenzimidazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3665-5GEA 0 CNY
TCIAD3665-5G TCIAD3665-1G
1,2-Dimethylbenzimidazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1,2-Dimethylbenzimidazole
分子式: C₉H₁₀N₂
分子量: 146,19 g/mol
沸点: 164°C
MDL编号: MFCD00022840
CAS号: 2876-08-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C