4,4′-二硫代二丁酸 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 3-羧丙基二硫化物3-羧丙基二硫醚
TCIAD3670-1GEA 340 CNY
TCIAD3670-1G
4,4′-二硫代二丁酸 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
4,4′-二硫代二丁酸
分子式: C₈H₁₄O₄S₂
分子量: 238,32 g/mol
MDL编号: MFCD00004406
CAS号: 2906-60-7
EINECS: 220-818-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency