2,6-Dimethylbenzothiazole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD3674-5GEA
0
CNY
TCIAD3674-5G
TCIAD3674-25G
2,6-Dimethylbenzothiazole ≥98.0% (通过GC)
2,6-Dimethylbenzothiazole
分子式:
C₉H₉NS 分子量: 163,24 g/mol 沸点: 132°C |
CAS号:
2941-71-1 EINECS: 220-930-2 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |