1,3-Dimethoxy-1,1,3,3-tetraphenyldisiloxane ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD3734-5GEA
720
CNY
TCIAD3734-5G
1,3-Dimethoxy-1,1,3,3-tetraphenyldisiloxane ≥90.0% (通过GC)
1,3-Dimethoxy-1,1,3,3-tetraphenyldisiloxane
分子式:
C₂₆H₂₆O₃Si₂ 分子量: 442,66 g/mol |
MDL编号:
MFCD05663939 CAS号: 94593-08-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 90.0 % |