2,5-Dihydroxyphenyl(diphenyl)phosphine oxide ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3755-25GEA 0 CNY
TCIAD3755-25G TCIAD3755-5G
2,5-Dihydroxyphenyl(diphenyl)phosphine oxide ≥97.0% (通过GC)
2,5-Dihydroxyphenyl(diphenyl)phosphine oxide
分子式: C₁₈H₁₅O₃P
分子量: 310,29 g/mol
CAS号: 13291-46-8
UN号: 3077
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 212.0 to 217.0 deg-C