2,2-Dimethyl-5-(3-thienyl)-1,3-dioxane-4,6-dione ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3759-25GEA 0 CNY
TCIAD3759-25G
2,2-Dimethyl-5-(3-thienyl)-1,3-dioxane-4,6-dione ≥98.0% (通过HPLC)
2,2-Dimethyl-5-(3-thienyl)-1,3-dioxane-4,6-dione
分子式: C₁₀H₁₀O₄S
分子量: 226,25 g/mol
溶点: 130°C
MDL编号: MFCD08458279
CAS号: 61857-83-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%