2,5-Dimethyl-3-furanthiol ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3764-1GEA 570 CNY
TCIAD3764-1G TCIAD3764-5G
2,5-Dimethyl-3-furanthiol ≥97.0% (通过GC)
2,5-Dimethyl-3-furanthiol
分子式: C₆H₈OS
分子量: 128,19 g/mol
沸点: 150°C
MDL编号: MFCD00801026
CAS号: 55764-23-3
EINECS: 259-800-5
UN号: 3336
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %