2,5-Dimethyl-3(2H)-furanone ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD3795-5GEA
0
CNY
TCIAD3795-5G
2,5-Dimethyl-3(2H)-furanone ≥98.0% (通过GC)
2,5-Dimethyl-3(2H)-furanone
分子式:
C₆H₈O₂ 分子量: 112,13 g/mol 沸点: 72°C 闪点: 52°C |
MDL编号:
MFCD00052571 CAS号: 14400-67-0 EINECS: 238-365-5 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |