2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3799-1GEA 0 CNY
TCIAD3799-1G TCIAD3799-200MG
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥98.0% (通过GC)
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene
分子式: C₈H₂Br₂S₃
分子量: 354,09 g/mol
MDL编号: MFCD11215199
CAS号: 67061-69-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 174.0 deg-C