3,5-Dibromodithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3800-200MGEA
0
CNY
TCIAD3800-200MG
TCIAD3800-1G
3,5-Dibromodithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥96.0% (通过GC)
3,5-Dibromodithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene
分子式:
C₈H₂Br₂S₃ 分子量: 354,09 g/mol |
CAS号:
502764-54-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 235.0 to 241.0 deg-C |