(1S,2S)-N,N'-Dimethyl-N,N'-bis(3,3-dimethylbutyl)cyclohexane-1,2-diamine ≥94.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3809-1GEA 0 CNY
TCIAD3809-1G
(1S,2S)-N,N'-Dimethyl-N,N'-bis(3,3-dimethylbutyl)cyclohexane-1,2-diamine ≥94.0% (通过GC)
(1S,2S)-N,N'-Dimethyl-N,N'-bis(3,3-dimethylbutyl)cyclohexane-1,2-diamine
分子式: C₂₀H₄₂N₂
分子量: 310,57 g/mol
沸点: 145°C
MDL编号: MFCD11869717
CAS号: 767291-67-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +35.0 deg (C=1, CHCl3)