1,1′-二氟-2,2′-联吡啶双四氟硼酸盐 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: MEC-31
TCIAD3812-1GEA 400 CNY
TCIAD3812-5G TCIAD3812-100G TCIAD3812-25G TCIAD3812-1G
1,1′-二氟-2,2′-联吡啶双四氟硼酸盐 ≥95.0% (通过滴定分析)
1,1′-二氟-2,2′-联吡啶双四氟硼酸盐
分子式: C₁₀H₈B₂F₁₀N₂
分子量: 367,79 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD01073546
CAS号: 178439-26-4
UN号: 1759
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %