1,3-Dioxan-2-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3821-5GEA 1350 CNY
TCIAD3821-25G TCIAD3821-5G
1,3-Dioxan-2-one ≥98.0% (通过GC)
1,3-Dioxan-2-one
分子式: C₄H₆O₃
分子量: 102,09 g/mol
沸点: 135°C
MDL编号: MFCD00010440
CAS号: 2453-03-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C