(S)[(Sp)-2-(二苯基膦)二茂铁基]-4-异丙基噁唑啉 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: (Sp)-1-(二苯基膦)-2-[(4S)-4-异丙基-2-噁唑基]二茂铁
TCIAD3822-1GEA 3175 CNY
TCIAD3822-1G TCIAD3822-200MG
(S)[(Sp)-2-(二苯基膦)二茂铁基]-4-异丙基噁唑啉 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
(S)[(Sp)-2-(二苯基膦)二茂铁基]-4-异丙基噁唑啉
分子式: C₂₈H₂₈FeNOP
分子量: 481,36 g/mol
MDL编号: MFCD15144869
CAS号: 163169-29-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C