1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3828-5GEA 0 CNY
TCIAD3828-5G
1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran ≥97.0% (通过GC)
1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran
分子式: C₉H₁₀O₂
分子量: 150,18 g/mol
沸点: 106°C
CAS号: 67536-29-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %