4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3869-1GEA 1050 CNY
TCIAD3869-1G
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline ≥98.0% (通过HPLC)
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
分子式: C₁₂H₈N₂O₂
分子量: 212,21 g/mol
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00004975
CAS号: 3922-40-5
EINECS: 223-493-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %