2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD3872-1GEA
0
CNY
TCIAD3872-1G
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥95.0% (通过GC)
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
分子式:
C₂₅H₁₄Br₂ 分子量: 474,20 g/mol 溶点: 240°C |
MDL编号:
MFCD08704219 CAS号: 67665-47-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |