4-4′-二甲氧基-2-2′-联吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD3886-1GEA
465
CNY
TCIAD3886-1G
TCIAD3886-5G
4-4′-二甲氧基-2-2′-联吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-4′-二甲氧基-2-2′-联吡啶
分子式:
C₁₂H₁₂N₂O₂ 分子量: 216,24 g/mol |
MDL编号:
MFCD00233880 CAS号: 17217-57-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 170.0 to 174.0 deg-C |