1-Docosanethiol ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD3905-5GEA
0
CNY
TCIAD3905-5G
1-Docosanethiol ≥98.0% (通过滴定分析)
1-Docosanethiol
分子式:
C₂₂H₄₆S 分子量: 342,67 g/mol |
MDL编号:
MFCD02262163 CAS号: 7773-83-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |