1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3924-1GEA 0 CNY
TCIAD3924-200MG TCIAD3924-1G
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
分子式: C₃₆H₇₂NO₈P
分子量: 677,94 g/mol
溶点: 220°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00036901
CAS号: 18194-24-6
EINECS: 242-085-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +10.0 deg (C=2, CHCl3)