4,7-Dibromo-2,1,3-benzoselenadiazole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAD3944-1GEA
1475
CNY
TCIAD3944-1G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzoselenadiazole ≥98.0% (通过GC)
4,7-Dibromo-2,1,3-benzoselenadiazole
分子式:
C₆H₂Br₂N₂Se 溶点: 287°C |
CAS号:
63224-42-0 UN号: 3283 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |