1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3946-1GEA 0 CNY
TCIAD3946-1G
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt ≥98.0% (通过滴定分析)
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt
分子式: C₃₄H₆₇O₁₀P
分子量: 688,86 g/mol
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00056649
CAS号: 200880-40-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %