1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD3949-1GEA
0
CNY
TCIAD3949-1G
TCIAD3949-5G
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one ≥98.0% (通过GC)
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
分子式:
C₁₀H₁₂N₂O 分子量: 176,22 g/mol 溶点: 71°C |
MDL编号:
MFCD00115180 CAS号: 55314-16-4 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |