2,5-Dihydro-4-methyl-2,5-dioxo-3-furanpropanoic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3955-1GEA 1225 CNY
TCIAD3955-1G TCIAD3955-5G
2,5-Dihydro-4-methyl-2,5-dioxo-3-furanpropanoic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
2,5-Dihydro-4-methyl-2,5-dioxo-3-furanpropanoic acid
分子式: C₈H₈O₅
CAS号: 487-66-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C